Orders LinkContactUsLinkComponent
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Katalog # 231-0293
Leverandør:   RSG
Section lifters
Katalog # 231-0293
Leverandør:  RSG
Section lifters
Section lifters
150 mm, 50 mm, 10 mm
Price
485,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Documents
Specifikationer
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    10 mm
  • Klinge længde:
    50 mm