Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Afrundet ende, 150 mm, 3 mm
  RSGA087.033
 :   RSG
Spatulas, micro
  RSGA087.033
 :  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Afrundet ende, 150 mm, 3 mm
237,00 kr
1 * 5 Items
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
  • Beskrivelse:
    Afrundet ende
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    3 mm