Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Bøjet ske, 150 mm, 4 mm
Katalog # RSGA087.984
Leverandør:   RSG
Spatulas, micro
Katalog # RSGA087.984
Leverandør:  RSG
Spatulas, micro
Spatulas, micro
Bøjet ske, 150 mm, 4 mm
Price
218,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Bøjet ske
  • Længde:
    150 mm
  • Bladbredde:
    4 mm