Spatulas, micro
Bøjet ske, 150 mm, 4 mm
Katalog # RSGA087.984
Leverandør: RSG
Gå til:
Product Details & Documents
Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Specifikationer
- Beskrivelse:Bøjet ske
- Længde:150 mm
- Bladbredde:4 mm