Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter
Pincetter
Rund, 100 mm
Katalog # 232-0049
Leverandør:   RSG
Pincetter
Katalog # 232-0049
Leverandør:  RSG
Pincetter
Pincetter
Rund, 100 mm
Price
461,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Ståldrivfjeder, letvægts. Specielle pincetter til særligt præcisionsarbejde og vanskeligt arbejde.
  • Let
  • Kan fås i to design
  • Utroligt fleksibel
Specifikationer
  • Model:
    Rund
  • Længde:
    100 mm