Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
bøjet, med guidepen, 105 mm
Katalog # 232-0077
Leverandør:   RSG
Forceps with guide pin
Katalog # 232-0077
Leverandør:  RSG
Forceps with guide pin
Forceps with guide pin
bøjet, med guidepen, 105 mm
Price
450,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, anti-magnetic. Particularly suitable for staining applications.
  • With curved, extra fine tips
  • Corrosion resistant
Specifikationer
  • Model:
    bøjet, med guidepen
  • Længde:
    105 mm