Pincetter
Pincetter, høj kvalitet, Lige, afrundet, 105 mm
Catalog # RSGA011.105
Supplier: RSG
Jump to:
Product Details & Documents
Stainless steel 1,4301.
Specifications
- Model:Lige, afrundet
- Beskrivelse:Pincetter, høj kvalitet
- Længde:105 mm