Orders LinkContactUsLinkComponent
Pincetter
Pincetter, høj kvalitet, Buet, spids, 160 mm
  RSGA014.160
 :   RSG
Pincetter
  RSGA014.160
 :  RSG
Pincetter
Pincetter
Pincetter, høj kvalitet, Buet, spids, 160 mm
483,00 kr
1 * 5 Items
Stainless steel 1,4301.
  • Model:
    Buet, spids
  • Beskrivelse:
    Pincetter, høj kvalitet
  • Længde:
    160 mm