Orders LinkContactUsLinkComponent
Apoteksspatler
Apoteksspatler
Hærdet blad, 100 mm, 18/22 mm
Katalog # RSGA651.100
Leverandør:   RSG
Apoteksspatler
Katalog # RSGA651.100
Leverandør:  RSG
Apoteksspatler
Apoteksspatler
Hærdet blad, 100 mm, 18/22 mm
Price
550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Pharmacist's spatulas with stainless steel blade and black plastic handle.
  • Conical blade
  • Dishwasher-proof
  • Available flexible or non flexible
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Hærdet blad
  • Bladbredde:
    18/22 mm
  • Klinge længde:
    100 mm