Reference electrodes
Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Silamid®-referencesystem, B 1981 HD, −5...+100 °C, Glas, Referid®, Vinklet KPG-åbning, 12×120 mm, Skruestikkabel
Katalog # SCOI285111915
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Documents
Specifikationer
- Tilslutning:Skruestikkabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:B 1981 HD
- Beskrivelse:Referenceelektrode, lav vedligeholdelse, Silamid®-referencesystem
- Materiale:Glas
- Membran:Vinklet KPG-åbning
- Elektrolyt:Referid®
- Temperatur:−5...+100 °C