Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes, flat bottom
Test tubes, flat bottom
70 mm, 19 mm, 0,8 mm
Katalog # SCERB407019000812
Leverandør:   DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
Katalog # SCERB407019000812
Leverandør:  DWK Life Sciences
Test tubes, flat bottom
70 mm, 19 mm, 0,8 mm
Price
471,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    19 mm
  • Vægtykkelse:
    0,8 mm
  • Længde:
    70 mm
  • Seq:
    06