TLC polyester sheets
POLYGRAM® TLC polyester sheets SIL G/UV254, Silica gel, 40×80 mm, F254
Katalog # 552-0277
Leverandør: MACHEREY-NAGEL
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
Thin Layer Chromatography.pdf
Yderligere produktdetaljer
Specifikationer
- Belægningsmateriale:Silica gel
- Pladestørrelse:40×80 mm
- Beskrivelse:POLYGRAM® TLC polyester sheets SIL G/UV254
- Fluorescensindikator:F254