Orders LinkContactUsLinkComponent
Celite® 545
1 kg
Katalog # MANA815560.1
Sundhed
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Celite® 545
Katalog # MANA815560.1
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
CAS nummer:  68855-54-9
Celite® 545
Celite® 545
1 kg
CAS nummer:  68855-54-9
Price
331,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
  • CAS nummer:68855-54-9
  • Formel:SiO₂
  • MDL nummer:MFCD00132803
  • Molecular Weight:60.08 g/mol
  • EINECS:272-489-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    1 kg