Orders LinkContactUsLinkComponent
Cellulose, Avicel
Cellulose, Avicel
5 kg
Katalog # MANA815290.5
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Cellulose, Avicel
Katalog # MANA815290.5
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
CAS nummer:  9004-34-6
Cellulose, Avicel
5 kg
CAS nummer:  9004-34-6
Price
2.830,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Microcrystallinecellulose
  • CAS nummer:9004-34-6
  • Formel:(C₁₂H₂₂O₁₁)n
  • MDL nummer:MFCD00081512
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • Merck Index:13,01977
  • Smeltende Pt:260…270 °C
  • Tæthed:1,27…1.6 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-674-9
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 kg
Specifikationer