Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column, 3 ml
Katalog # MANA730171
Leverandør:   MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Katalog # MANA730171
Leverandør:  MACHEREY-NAGEL
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty solid phase extraction columns, CHROMABOND®
Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column, 3 ml
Price
2.480,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Empty and reservoir columns with accessories for solid phase extraction.
  • Empty PP and glass columns for individual packing with CHROMABOND® or other adsorbents
  • Reservoir columns from PP for application of medium-size samples
  • Accessories for SPE columns (filter elements, adapters)
Specifikationer
  • Kapacitet:
    3 ml
  • Beskrivelse:
    Empty glass columns with glass fiber frits, one filter element is already inserted in the glass column
  • Seq:
    09
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 100 mg adsorbent weight
    MANA732019
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 1.290,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    PE frits for LV PP columns 15 ml, for 200/500 mg adsorbent weight
    MANA732020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 1.800,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    Adapters (PP) for PP columns (1, 3 and 6 ml)
    MANA730101
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 932,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    Adapters (PVDF) for glass columns (3 and 6 ml)
    MANA730105
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 1.940,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 70 ml
    PE frits for PP columns, 70 ml
    MANA730026
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.730,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 6 ml
    MANA730192
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.310,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 15 ml
    PE frits for PP columns, 15 ml
    MANA730351
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.310,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 45 ml
    PE frits for PP columns, 45 ml
    MANA730356
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.650,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 150 ml
    PE frits for PP columns, 150 ml
    MANA730475
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.930,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 30 ml
    PE frits for PP columns, 30 ml
    MANA730034
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.510,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (30 and 70 ml)
    MANA730566
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 283,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    Adapters (PE) for PP columns (15, 45 and 70 ml)
    MANA730385
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 1.220,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    Glass fiber frits for glass columns, 3 ml
    MANA730191
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 1.910,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 1 ml
    PE frits for PP columns, 1 ml
    MANA730164
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 1.270,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 6 ml
    PE frits for PP columns, 6 ml
    MANA730163
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 2.200,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • PE frits for PP columns, 3 ml
    PE frits for PP columns, 3 ml
    MANA730162
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 Items - 1.790,00 kr