Orders LinkContactUsLinkComponent
Streptomycin sulfat
Streptomycin sulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1852.1000
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   PanReac AppliChem
Streptomycin sulfat
Katalog # A1852.1000
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  3810-74-0
Streptomycin sulfat
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  3810-74-0
Price
10.500,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
  • CAS nummer:3810-74-0
  • Formel:C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄
  • MDL nummer:MFCD00037023
  • Molecular Weight:1457.4 g/mol
  • Merck Index:12,08983
  • Smeltende Pt:250 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:223-286-0
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
  • Cat. No.:
    A1852.1000