Polymyxin Bsulfat
Glass bottle for solids, 10 g
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:1405-20-5
- Formel:C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
- MDL nummer:MFCD00131991
- Molecular Weight:1385.61 g/mol
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:10 g