Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumazid
Natriumazid
Plastic bottle for solids, 100 g
Katalog # APPCA1430.0100
Giftig
Miljø
Leverandør:   PanReac AppliChem
Natriumazid
Katalog # APPCA1430.0100
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  26628-22-8
Natriumazid
Plastic bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  26628-22-8
Price
720,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Sodium triazide
  • CAS nummer:26628-22-8
  • Formel:NaN₃
  • MDL nummer:MFCD00003536
  • Molecular Weight:65.01 g/mol
  • Merck Index:13,08653
  • Smeltende Pt:275 °C
  • Tæthed:1,85 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:247-852-1
  • FN:1687
  • ADR:6.1,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    100 g