Orders LinkContactUsLinkComponent
MES monohydrat
MES monohydrat
Glass bottle for solids, 250 g
  A1074.0250
MES monohydrat
  A1074.0250
 :  145224-94-8
MES monohydrat
Glass bottle for solids, 250 g
 :  145224-94-8
5.580,00 kr
1 * 250 g
 :  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  •  :145224-94-8
  •  :C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
  •  :MFCD00149409
  •  :213.25 g/mol
  •  :13,05929
  •  :> 300 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :224-632-3
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g