MES
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A0689.1000
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
- CAS nummer:4432-31-9
- Formel:C₆H₁₃NO₄S
- MDL nummer:MFCD00006181
- Molecular Weight:195.24 g/mol
- Merck Index:13,05929
- Smeltende Pt:316 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:224-632-3
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg