Orders LinkContactUsLinkComponent
MES
Glass bottle for solids, 250 g
  A0689.0250
MES
  A0689.0250
 :  4432-31-9
MES
Glass bottle for solids, 250 g
 :  4432-31-9
2.140,00 kr
1 * 250 g
 :  2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
  •  :4432-31-9
  •  :C₆H₁₃NO₄S
  •  :MFCD00006181
  •  :195.24 g/mol
  •  :13,05929
  •  :316 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :224-632-3
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 g