HEPES ≥99.5% suitable for buffer solutions
Plastic container, 10 kg
HEPES ≥99.5% suitable for buffer solutions
Katalog # A1069.9010
CAS nummer: 7365-45-9
Gå til:
Discontinued
Produktet er udgået. Men vi fandt lignende alternative produkter.
Alternativer
HEPES BUFFER GRADE 1 * 1 kg Katalog #A1069.1000
Produktet A1069.1000 ligner A1069.9010, men producenten og specifikationerne kan variere.
HEPES BUFFERQUALITY 1 * 25 kg Katalog #A1069.9025BW
Produktet A1069.9025BW ligner A1069.9010, men producenten og specifikationerne kan variere.
HEPES BUFFER GRADE 1 * 5 kg Katalog #A1069.5000
Se flere alternativerProduktet A1069.5000 ligner A1069.9010, men producenten og specifikationerne kan variere.
Product Details & Documents
Synonymer: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
- CAS nummer:7365-45-9
- Formel:C₈H₁₈N₂O₄S
- MDL nummer:MFCD00006158
- Molecular Weight:238.31 g/mol
- Merck Index:13,04672
- Smeltende Pt:210…215 °C
- Tæthed:1,448 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:230-907-9
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerPanReac AppliChem Biological Buffers Balanced Solutions – Balanced Results PanReac AppliChem General Biochemicals, Biological Buffers and Detergents PanReac AppliChem Products Supporting Your Work Against COVID-19 PanReac AppliChem Raw Materials for Cell Culture Media Production
Produktlitteratur
TDS HEPES for Buffer Solutions
Datablad
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay (titr.):min. 99.5 %
- pH (1 %; H2O):4.7 - 6.0
- Heavy metals (as Pb):max. 0.001 %
- Water:max. 0.5 %
- Chloride:max. 0.05 %
- Sulfate:max. 0.05 %
Specifikationer
- Pakning:Plastic container
- Pakn:10 kg