Orders LinkContactUsLinkComponent
Urea
Urea
5 kg
Katalog # A1049.5000
Leverandør:   PanReac AppliChem
Urea
Katalog # A1049.5000
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  57-13-6
Urea
CAS nummer:  57-13-6
Price
2.870,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Urinstof
  • CAS nummer:57-13-6
  • Formel:NH₂CONH₂
  • MDL nummer:MFCD00008022
  • Molecular Weight:60.06 g/mol
  • Merck Index:13,09935
  • Kogende Pt:197 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:132,7 °C
  • Tæthed:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-315-5
  • NÅ:01-2119463277-33
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 kg