Urea
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1049.1000
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Urinstof
- CAS nummer:57-13-6
- Formel:NH₂CONH₂
- MDL nummer:MFCD00008022
- Molecular Weight:60.06 g/mol
- Merck Index:13,09935
- Kogende Pt:197 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:132,7 °C
- Tæthed:1,34 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-315-5
- NÅ:01-2119463277-33
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg