Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Glycin

Glycin

Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1067.1000
Leverandør:   PanReac AppliChem
Glycin
Katalog # A1067.1000
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  56-40-6
Glycin
Glycin

Glass bottle for solids, 1 kg

CAS nummer:  56-40-6
Price
545,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • CAS nummer:56-40-6
  • Formel:NH₂CH₂COOH
  • MDL nummer:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • Merck Index:13,04504
  • Kogende Pt:181 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:83 °C
  • Tæthed:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-272-2

Documents

Specifikationer

Specifikationer

  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg

Specifikationer