L(+)-Glutamin
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # A1420.1000
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Gln, L-Glutamine, H-Gln-OH, (S)-(+)-Glutamine, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Levoglutamide, Q
- CAS nummer:56-85-9
- Formel:C₅H₁₀N₂O₃
- MDL nummer:MFCD00008044
- Molecular Weight:146.15 g/mol
- Merck Index:13,04484
- Kogende Pt:355 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:185…186 °C
- Tæthed:1,5326 g/cm³ (130 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-292-1
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg