Gentamicin sulfat
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # A1492.0005
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: NMD Inhibitor II, Garamycin, Gentamicin sulphate salt, Gentiomycin C
- CAS nummer:1405-41-0
- MDL nummer:MFCD00270181
- Merck Index:13,04403
- Smeltende Pt:218…237 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-778-9
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:5 g