Orders LinkContactUsLinkComponent
Colchicin
Colchicin
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # A4082.0001
Giftig
Sundhed
Leverandør:   PanReac AppliChem
Colchicin
Katalog # A4082.0001
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  64-86-8
Colchicin
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  64-86-8
Price
1.040,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL nummer:MFCD00078484
  • Molecular Weight:399.44 g/mol
  • Merck Index:12,02536
  • Smeltende Pt:154…156 °C
  • Tæthed:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-598-5
  • FN:1544
  • ADR:6.1,I
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer