Orders LinkContactUsLinkComponent
Chloramphenicol
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 50 g
Katalog # A1806.0050
Sundhed
Leverandør:   PanReac AppliChem
Chloramphenicol
Katalog # A1806.0050
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  56-75-7
Chloramphenicol
Glass bottle for solids, 50 g
CAS nummer:  56-75-7
Price
533,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Chloromycetin®, Tega-Cetin, (R,R)-Chloramphenicol
  • CAS nummer:56-75-7
  • Formel:Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
  • MDL nummer:MFCD00078159
  • Molecular Weight:323.13 g/mol
  • Merck Index:13,02087
  • Kogende Pt:645 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:150 °C
  • Tæthed:1,49 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-287-4
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 g