Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
5 kg
Katalog # A0917.5000
Leverandør:   PanReac AppliChem
Agar
Katalog # A0917.5000
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  9002-18-0
Agar
CAS nummer:  9002-18-0
Price
6.680,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS nummer:9002-18-0
  • MDL nummer:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Smeltende Pt:90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-658-1
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    5 kg