Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
Katalog # APPCA0949.0500
Leverandør:   PanReac AppliChem
Agar
Katalog # APPCA0949.0500
Leverandør:  PanReac AppliChem
CAS nummer:  9002-18-0
Agar
Agar
Glass bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  9002-18-0
Price
2.000,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS nummer:9002-18-0
  • MDL nummer:MFCD00081288
  • Merck Index:13,00184
  • Smeltende Pt:90 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-658-1
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer