Celledyrkningsplade, Nunc™ Multidish
24-brønds multidish, 128×86 mm, 1,9 cm², 1,0 ml, 1/bag
Katalog # 734-0992
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
PS, sterile, med låg. Egnede inden for alle områder af celledyrkning inklusive opskalering og kloning.
- Hævede brøndkanter reducerer risikoen for krydskontaminering
- Brønde med flad bund muliggør optimal optisk kvalitet
- Nunclon™Δ certificerede
Documents
Specifikationer
- Pakket:1/bag
- Anbefalet arbejdsvolumen:1,0 ml
- Beskrivelse:24-brønds multidish, 128×86 mm
- Dyrkningsområde:1,9 cm²



