Rengøringsklude, KIMTECH* Process Wiper
Rulle, blå, 380×340 mm, 1 rulle med 500 ark
Katalog # 115-2222
Leverandør: KIMBERLY CLARK
Gå til:
Product Details & Documents
Stærke klude med lav fnugdannelse. Til gentagen rengøring med kemikalier og opløsningsmidler. Perfekte til printere, opgaver i forbindelse med maling, glasproduktion og motorvedligeholdelse.
- PP, genanvendelige
- Gode til optørring af olie og fedt
- Resistent overfor syrer, baser og opløsningsmidler
- Roll 115-2222 is compatible with dispensers 115-0045, 115-1533 and 115-2038
Farve: Blå
Specifikationer
- Pakket:1 rulle med 500 ark
- Farve:blå
- Beskrivelse:Rulle
- L×B:380×340 mm