Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
Counting chamber with dark lines, Imp. Neubauer, 0,4 mm, 0,1 mm
Katalog # 631-0696
Leverandør:   MARIENFELD
Celletællere, Improved Neubauer
Katalog # 631-0696
Leverandør:  MARIENFELD
Celletællere, Improved Neubauer
Celletællere, Improved Neubauer
Counting chamber with dark lines, Imp. Neubauer, 0,4 mm, 0,1 mm
Price
427,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Disse tællekamre er ideelle til tælling af leukocytter og erytrocytter.
  • Dobbelt gitterinddeling
  • To tællegitre med en inddeling
Certifications: IVD-direktiv 98/79/EF.
Leveringsinformation: De leveres med to dækglas.
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    0,1 mm
  • Model:
    Imp. Neubauer
  • Beskrivelse:
    Counting chamber with dark lines
  • Seq:
    001
  • Tykkelse:
    0,4 mm