Tilbehør til sigter
Chain ring for test sieves 200 mm and 203 mm Ø to support horizontal sieving
Katalog # 510-1787
Leverandør: Retsch GmbH
Gå til:
Product Details & Documents
Dette tilbehør er tiltænkt produkter, der er svære at adskille, og som ikke kan udsættes for vådsigtning.
Specifikationer
- Beskrivelse:Chain ring for test sieves 200 mm and 203 mm Ø to support horizontal sieving
- Seq:01
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Sistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højdeSistativ, til max. 10 sigter til 203 mm Ø, 50 mm højde510-1991Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 3.340,00 kr