Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 50 - 1200 µl, -, 71,5 mm, lilla, 10 racks, 96 i hvert
Catalog # 613-4175
   Lav fremstillingspåvirkning
Supplier:   Sartorius
Pipettespidser
Catalog # 613-4175
Supplier:  Sartorius
   Lav fremstillingspåvirkning
Pipettespidser
Pipettespidser
Standard, 50 - 1200 µl, -, 71,5 mm, lilla, 10 racks, 96 i hvert
Price
785,00 kr
Log in for availability
1 * 960 Items
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
  • Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
  • Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
  • Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Ordering information: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Caution: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Specifications
  • Farvekode:
    lilla
  • Pakket:
    10 racks, 96 i hvert
  • Steril:
    -
  • Volumen:
    50 - 1200 µl
  • Længde:
    71,5 mm
  • Seq:
    29
  • Spidstype:
    Standard
  • Cat. No.:
    613-4175
  • Miljøcertificering:
    Renewable energy certificate; ISO 14001
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning