Pipettespidser
Standard, 10 - 1000 µl, +, 71,5 mm, blå, 10 racks, 96 each
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Bestillingsoplysninger: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Advarsel: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:blå
- Pakket:10 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:10 - 1000 µl
- Længde:71,5 mm
- Seq:25
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:613-5105
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning