Pipettespidser
Standard, 0,1 - 10 µl, +, 31,5 mm, grå, 10 racks, 96 each
Katalog # 613-5099
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Bestillingsoplysninger: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Advarsel: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:grå
- Pakket:10 racks, 96 each
- Steril:+
- Volumen:0,1 - 10 µl
- Længde:31,5 mm
- Seq:03
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:613-5099
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning