Pipettespidser
Standard, 0,1 - 10 µl, -, 31,5 mm, grå, 10 racks, 96 i hvert
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
- Farvekode:grå
- Pakket:10 racks, 96 i hvert
- Steril:-
- Volumen:0,1 - 10 µl
- Længde:31,5 mm
- Seq:02
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:613-4161
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning