Pipettespidser
Standard, 100 - 5000 µl, -, 150 mm, grøn, Enkeltbakke (1×50)
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Ordering information: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Caution: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:grøn
- Pakket:Enkeltbakke (1×50)
- Steril:-
- Volumen:100 - 5000 µl
- Længde:150 mm
- Seq:39
- Spidstype:Standard
- Cat. No.:613-0677
- Miljøcertificering:Renewable energy certificate; ISO 14001
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning