Orders LinkContactUsLinkComponent
Gasdistributionsslanger
Gasdistributionsslanger
2, 250 mm, 9 mm, 25 mm
Katalog # LENZ07212225
Leverandør:   Lenz Laborglas
Gasdistributionsslanger
Katalog # LENZ07212225
Leverandør:  Lenz Laborglas
Gasdistributionsslanger
Gasdistributionsslanger
2, 250 mm, 9 mm, 25 mm
Price
288,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Gas distribution tubes with central ring made of borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion
Documents
Specifikationer
  • Ø hoved:
    25 mm
  • Porøsitet:
    2
  • Rør udv. Ø:
    9 mm
  • Længde:
    250 mm