Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Skåle, krystallisation
VWR®, Skåle, krystallisation
2000 ml, 90 mm, 190 mm
Catalog # 216-0077
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Skåle, krystallisation
Catalog # 216-0077
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Skåle, krystallisation
VWR®, Skåle, krystallisation
2000 ml, 90 mm, 190 mm
Price
513,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilikat 3,3 glas, med eller uden tud.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance up to +500 °C
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Det prisbillige alternativ til en række forskellige opgaver. Med rundt skrivefelt.
DIN 12337 (uden tud)
DIN 12338 (med tud)
Specifications
  • Udv.Ø:
    190 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    90 mm
  • Seq:
    09