Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, Azlon®
Measuring scoops, Azlon®
50 ml, 160 mm
Katalog # 231-0024
Leverandør:   SciLabware
Measuring scoops, Azlon®
Katalog # 231-0024
Leverandør:  SciLabware
Measuring scoops, Azlon®
Measuring scoops, Azlon®
50 ml, 160 mm
Price
119,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    50 ml
  • Længde:
    160 mm