Orders LinkContactUsLinkComponent
Ethidiumbromid
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH7870.2
Giftig
Sundhed
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Ethidiumbromid
Katalog # ROTH7870.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  1239-45-8
Ethidiumbromid
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  1239-45-8
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenantridiniumbromid
  • CAS nummer:1239-45-8
  • Formel:C₂₁H₂₀BrN₃
  • MDL nummer:MFCD00011724
  • Molecular Weight:394.31 g/mol
  • Merck Index:13,04751
  • Kogende Pt:72 °C (0,1 mmHg)
  • Smeltende Pt:261…264 °C
  • Tæthed:1,01 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:<100 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-984-6
  • FN:2811
  • ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g
Specifikationer