Latex gloves, Rotiprotect®
S, ufarvet, 275 mm
Katalog # ROTH5847.1
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Product Details & Documents
Disposable latex gloves, non sterile and powder-free.
Specifikationer
- Handske størrelse:S
- Farve:ufarvet
- Længde:275 mm
- Seq:01
- Cat. No.:ROTH5847.1
- Med pudder/pudderfri:Pudderfri
- Latex/latex-fri:Latex
- Engangs/Genbrugelig:Engangs