Orders LinkContactUsLinkComponent
Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Katalog # ATAG2340
Leverandør:   Atago
Handheld refractometers
Katalog # ATAG2340
Leverandør:  Atago
Handheld refractometers
Handheld refractometers
Handheld refractometer, HSR-500, 0,0 − 90,0 °Bx, 0,2 °Brix
Price
4.070,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These handheld refractometers provide three stages of scale - Calibrated with water.
Specifikationer
  • Model:
    HSR-500
  • Område:
    0,0 − 90,0 °Bx
  • Opløsning:
    0,2 °Brix
  • Beskrivelse:
    Handheld refractometer
  • Cat. No.:
    ATAG2340
  • Vægt:
    600 g
  • W×D×H:
    40×40×20 mm