Orders LinkContactUsLinkComponent
Abbe refractometers, NAR
NAR-4T, 0 − 95 °Bx, 1,47 − 1,87 nD
  ATAG1240
 :   Atago
Abbe refractometers, NAR
  ATAG1240
 :  Atago
Abbe refractometers, NAR
Abbe refractometers, NAR
NAR-4T, 0 − 95 °Bx, 1,47 − 1,87 nD
33.120,00 kr
1 * 1 Items
The NAR Abbe refractometers can meet many of the requirements for routine measurements.
Single wavelengths and standard temperatures can be measured at extended ranges, as well as elevated temperatures, measurements of solid samples (films, plastic sheets).
  • Model:
    NAR-4T
  • Område:
    0 − 95 °Bx
  • Refraktionsindeks:
    1,47 − 1,87 nD
  • Cat. No.:
    ATAG1240
  • Lyskilde:
    LED'er
  • Temperatursensorens nøjagtighed:
    ±0,2 °C
  • Temperature sensor:
    ±0,2 °C
  • Temperaturmåling:
    5...50 °C
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • ATAGRE-1111
    Prisme, sekundær til NAR-1T•LO
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • ATAGRE-1165
    Termodisplayenhed (DTM-1), til NAR-1T•LO, NAR-2T•LO og NAR-2T•HI
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • ATAGRE-1175
    Lampekabel, til refraktometer NAR-1T•LO
    1 * 1 Items
  •  
    Beskrivelse
  • ATAGRE-1204
    Prisme, sekundær, til NAR-3T