Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•HI, 1,47 − 1,87 nD
Katalog # ATAG1228
Leverandør: Atago
Gå til:
Product Details & Documents
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
Specifikationer
- Model:NAR-2T•HI
- Beskrivelse:Abbe refractometer
- Refraktionsindeks:1,47 − 1,87 nD
- Cat. No.:ATAG1228
- Nøjagtighed:±0,0002 nD
- Lyskilde:LED'er
- Temperatursensorens nøjagtighed:±0,2 °C
- Vægt:5,8 kg
- W×D×H:130×180×230 mm
- Temperature sensor:±0,2 °C
- Temperaturmåling:5...120 °C
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Adapter til filmprøve, prisme, til refraktometer DR-A1Adapter til filmprøve, prisme, til refraktometer DR-A1ATAGRE-1581Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 og DR-M4/1550Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 og DR-M4/1550ATAGRE-1197Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Main and secondary prism for DR-A1
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prisme, sekundær, til NAR-3T
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kontaktvæske - monobromonaphthalen, 4 ml, 1,63 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIKontaktvæske - monobromonaphthalen, 4 ml, 1,63 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HIATAGRE-1196Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 og DR-M2/1550Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 og DR-M2/1550ATAGRE-1195Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Lampekabel, til refraktometer NAR-1T•LO
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Termodisplayenhed (DTM-1), til NAR-1T•LO, NAR-2T•LO og NAR-2T•HITermodisplayenhed (DTM-1), til NAR-1T•LO, NAR-2T•LO og NAR-2T•HIATAGRE-1165Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Prisme, sekundær til NAR-1T•LO
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Termistorenhed, F, til refraktometrene NAR-2T•HI og NAR-2T•LOTermistorenhed, F, til refraktometrene NAR-2T•HI og NAR-2T•LOATAGRE-1358Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items