Abbe refractometers
Abbe refractometer, NAR-2T•LO, 1,15 − 1,48 nD
ATAG1227
: Atago
These Abbe refractometers are designed to meet the requirements in routine applications.
Single wavelengths and standard temperatures are measured at extended ranges, elevated temperatures, in solid samples (films, plastic sheets).
- Model:NAR-2T•LO
- Beskrivelse:Abbe refractometer
- Refraktionsindeks:1,15 − 1,48 nD
- Cat. No.:ATAG1227
- Nøjagtighed:±0,0002 nD
- Lyskilde:LED'er
- Temperatursensorens nøjagtighed:±0,2 °C
- Vægt:5,8 kg
- W×D×H:130×180×230 mm
- Temperature sensor:±0,2 °C
- Temperaturmåling:5...120 °C
Accessories
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- ATAGRE-1197Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M4 og DR-M4/15501 * 1 Items
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- ATAGRE-1196Kontaktvæske - monobromonaphthalen, 4 ml, 1,63 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI1 * 1 Items
- Beskrivelse
- ATAGRE-1195Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 og DR-M2/15501 * 1 Items
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse
- Beskrivelse