Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Buffer Standard Solutions
VWR® Buffer Standard Solutions
4,00, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # E452-500ML
Leverandør:   VWR Chemicals
VWR® Buffer Standard Solutions
Katalog # E452-500ML
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  
VWR® Buffer Standard Solutions
VWR® Buffer Standard Solutions
4,00, ±0,03, 25 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS nummer:  
Price
682,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    25 °C
  • pH nøjagtighed:
    ±0,03
  • pH-værdi:
    4,00