Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
HDPE bottle, 500 g
Leverandør: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97%, pellets ACS
Katalog # 0583-500G
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 1310-73-2
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Caustic soda
- CAS nummer:1310-73-2
- Formel:NaOH
- MDL nummer:MFCD00003548
- Molecular Weight:40 g/mol
- Merck Index:14,08627
- Kogende Pt:1390 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:323 °C
- Tæthed:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:215-185-5
- FN:1823
- ADR:8,II
- NÅ:01-2119457892-27
Documents
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Calcium:<0.005%
- Chloride:≤0.005%
- Heavy metals:≤0.002%
- Iron:≤0.001%
- Magnesium:≤0.002%
- Mercury:≤0.1 ppm
- Nickel:≤0.001%
- Nitrogen compounds:≤0.001%
- Phosphate:≤0.001%
- Potassium:≤0.02%
- Purity:≥97%
- Sodium carbonate:≤1%
- Sulphate:≤0.003%
Specifikationer
- Pakning:HDPE bottle
- Pakn:500 g